Learn More
3-(cloroacetil)-N-(2-cloroetil)tetrahidro-2H-1,3,2-oxazafosforin-2-amina 2-óxido, Mikromol™
Descripción
3-(Cloroacetil)-N-(2-cloroetil)tetrahidro-2H-1,3,2-oxazafosforin-2-amina 2-Óxido
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Chloroacetyl)-N-(2-chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine 2-Oxide |
| CAS | 119670-13-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-(Chloroacetyl)-N-(2-chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine 2-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H13 Cl2 N2 O3 P |
| Sinónimo | Ethanone, 2-chloro-1-[2-[(2-chloroethyl)amino]dihydro-2-oxido-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-3(4H)-yl]-, 2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, 3-(chloroacetyl)-N-(2-chloroethyl)tetrahydro-, 2-oxide (9CI), Ifosfamide Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13Cl2N2O3P/c8-2-3-10-15(13)11(7(12)6-9)4-1-5-14-15/h1-6H2,(H,10,13) |
| SMILES | ClCCNP1(=O)OCCCN1C(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1-[2-(2-cloroetilamino)-2-oxo-1,3,2λ ^{5}-oxazafosfinan-3-il]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 275.07 |
| Mostrar más |