Learn More
3-(cloroacetil)indol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Chloroacetyl)indole |
| CAS | 28755-03-5 |
| Fórmula molecular | C10H8ClNO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Chloromethyl indol-3-yl Ketone, 2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8ClNO/c11-5-10(13)8-6-12-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-4,6,12H,5H2 |
| SMILES | ClCC(=O)c1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1-(1H-indol-3-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 193.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.0294 |