Learn More
3'-Chloroacetofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487437 5 g 5 g
11497437 25 g 25 g
11407447 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15592.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-02-5 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-02-5
Fórmula molecular C8H7ClO
Peso molecular (g/mol) 154.59
Número MDL MFCD00000593
Clave InChI UUWJBXKHMMQDED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethanone, m-chloroacetophenone, ethanone, 1-3-chlorophenyl, 3-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethan-1-one, 3-chloro-acetophenone, acetophenone, 3'-chloro, 1-3-chloro-phenyl-ethanone, 3/'-chloroacetophenone
PubChem CID 14933
Nombre IUPAC 1-(3-clorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Chloroacetophenone
Densidad 1.191
Punto de ebullición 227°C to 229°C
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Índice de refracción 1.5506
Cantidad 5 g
Número UN UN3416
Beilstein 636318
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.6
Porcentaje de pureza ≥98%