Learn More
3‘-Cloroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10785791 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10785791 100 g Frasco de vidrio 100 g
10765621 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10785791 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 134841000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 99-02-5 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-02-5
Fórmula molecular C8H7ClO
Peso molecular (g/mol) 154.59
Número MDL MFCD00000593
Clave InChI UUWJBXKHMMQDED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethanone, m-chloroacetophenone, ethanone, 1-3-chlorophenyl, 3-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethan-1-one, 3-chloro-acetophenone, acetophenone, 3'-chloro, 1-3-chloro-phenyl-ethanone, 3/'-chloroacetophenone
PubChem CID 14933
Nombre IUPAC 1-(3-clorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Chloroacetophenone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1900g/mL
Punto de ebullición 227°C to 229°C
Temperatura de inflamación 105°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5480 to 1.55
Cantidad 100 g
Beilstein 07, 282
Índice Merck 10, 2082
Gravedad específica 1.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.6
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido