Learn More
3-Cloroacetanilida, TRC
Código de producto. 30137520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137520 10 g 10 g
30008555 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137520 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC32537010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 588-07-8
Fórmula molecular C8 H8 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 169.608
Sinónimo N-(3-Chlorophenyl)acetamide, NSC 39967, NSC 6116, m-Chloroacetanilide
Nombre IUPAC N-(3-clorofenil)acetamida
SMILES CC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloroacetanilide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-3-7(9)5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.029