Learn More
3'-Cloroacetanilida, +98 %
Código de producto. 11472737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472737 25 g 25 g
11482737 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11472737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14921.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 588-07-8
Fórmula molecular C8H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 169.608
Número MDL MFCD00016341
Clave InChI MUUQHCOAOLLHIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-chloroacetanilide, 3-chloroacetanilide, n-3-chlorophenyl acetamide, m-chloroacetanilide, acetamide, n-3-chlorophenyl, acetanilide, 3'-chloro, meta-chloroacetanilide, unii-74h09hu61j, acetic acid, amide, n 3-chlorophenyl, m-chloroacetoanilide
PubChem CID 11493
Nombre IUPAC N-(3-clorofenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC(=CC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Chloroacetanilide
Punto de fusión 75°C to 79°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2208105
Índice Merck 14,2111
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.61
Porcentaje de pureza ≥98%