Learn More
3-cloroacenafteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloroacenaphthene |
| CAS | 5573-31-9 |
| Fórmula molecular | C12H9Cl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Chloro-1,2-dihydroacenaphthylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9Cl/c13-11-7-5-9-3-1-2-8-4-6-10(11)12(8)9/h1-3,5,7H,4,6H2 |
| SMILES | Clc1ccc2cccc3CCc1c23 |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-1,2-dihidroacenaftileno |
| Peso molecular (g/mol) | 188.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0393 |