Learn More
3-Cloro-o-xileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417064 25 g 25 g
11427064 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11417064 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21505.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 608-23-1 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-23-1
Fórmula molecular C8H9Cl
Peso molecular (g/mol) 140.61
Número MDL MFCD00060689
Clave InChI NVLHGZIXTRYOKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-o-xylene, 2,3-dimethylchlorobenzene, benzene, chlorodimethyl, 3-chloro-1,2-dimethylbenzene, 3-chloro-ortho-xylene, benzene, 1-chloro-2,3-dimethyl, xylyl chloride, chloro o-xylene, mono-chlorxylol, chloro-ortho-xylene
PubChem CID 32884
Nombre IUPAC 1-cloro-2,3-dimetilbenceno
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)Cl)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-o-xylene
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.61
Porcentaje de pureza 97%