Learn More
3-Cloro-N,N-dimetil-d6-propilamina HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Dimethylaminopropyl-d6 Chloride Hydrochloride |
| CAS | 1219799-04-8 |
| Fórmula molecular | C5 D6 H6 Cl N . Cl H |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1-Propanamine, 3-chloro-N,N-di(methyl-d3)-, hydrochloride (1:1) (ACI), 3-Chloro-N,N-dimethyl-d6-propylamine HCl, 3-Dimethylaminopropyl-d6 Chloride Hydrochloride, 3-Chloro-N,N-di(methyl-d3)-1-propanamine hydrochloride, N,N-Dimethyl-3-chloropropylamine-D6 (N,N-dimethyl-D6) Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H12ClN.ClH/c1-7(2)5-3-4-6;/h3-5H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(CCCCl)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-N,N-bis(trideuteriometil)propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 164.106 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.08 g/mol |
| Mostrar más |