Learn More
3-cloro-N,N-dietilpropan-1-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine |
| CAS | 104-77-8 |
| Fórmula molecular | C7H16ClN |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | (3-Chloropropyl)diethylamine, 1-Chloro-3-diethylaminopropane, 1-Diethylamino-3-chloropropane, 3-(Diethylamino)propyl Chloride, 3-(N,N-Diethylamino)propyl Chloride, 3-Chloro-N,N-diethyl-N-propylamine, 3-Chloro-N,N-diethylpropanamine, 3-Chloro-N,N-diethylpropylamine, 3-Diethylamino-1-chloropropane, Diethyl(3-chloropropyl)amine, Diethylaminopropyl Chloride, N-(3-Chloropropyl)diethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16ClN/c1-3-9(4-2)7-5-6-8/h3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)CCCCl |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-N,N-dietilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 149.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0971 |