Learn More
Clorhidrato de 3-cloro-N-metilpropan-1-amina, TRC
Código de producto. 30349266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30349266 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30349266 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC380598250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride
CAS 97145-88-5
Fórmula molecular C4H10ClN•(HCl)
Cantidad 250 mg
Sinónimo Fluoxetine Impurity, 3-(Methylamino)propyl Chloride Hydrochloride, N-Methyl(3-chloropropyl)amine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10ClN.ClH/c1-6-4-2-3-5;/h6H,2-4H2,1H3;1H
SMILES CNCCCCl.Cl
Nombre IUPAC 3-cloro-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 107.583646
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0269