Learn More
3-Cloro-N-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499603 25 g 25 g
11479603 1 g 1 g
11489603 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499603 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12418.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7006-52-2 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7006-52-2
Fórmula molecular C7H8ClN
Peso molecular (g/mol) 141.60
Número MDL MFCD00052014
Clave InChI WFGYSQDPURFIFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-3-chloroaniline, 3-chloro-n-methylbenzenamine, benzenamine, 3-chloro-n-methyl, 3-chloro-phenyl-methyl-amine, n-methyl-m-chloroaniline, n1-methyl-3-chloroaniline, pubchem9202, acmc-209ocl, 3-chloro-1-methylaniline, 3-chloro-n-methyl aniline
PubChem CID 138900
Nombre IUPAC 3-cloro-N-metilanilina
SMILES CNC1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-N-methylaniline
Densidad 1.163
Punto de ebullición 243°C to 244°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.583
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 2802319
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.6
Porcentaje de pureza 97%