Learn More
3-cloro-N-metoxi-N-metilbenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide |
| CAS | 145959-21-3 |
| Fórmula molecular | C9H10ClNO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzylamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClNO2/c1-11(13-2)9(12)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CON(C)C(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-N-metoxi-N-metilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 199.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.04 |