Learn More
3-cloro-N-Fmoc-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462709 5 g 5 g
15452709 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462709 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66237.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 198560-44-0 | C24H20ClNO4 | 421.877 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 198560-44-0
Fórmula molecular C24H20ClNO4
Peso molecular (g/mol) 421.877
Número MDL MFCD00672548
Clave InChI UOZAKKJRIKXQPY-QFIPXVFZSA-N
Sinónimo fmoc-l-3-chlorophenylalanine, fmoc-3-chloro-l-phenylalanine, fmoc-phe 3-cl-oh, fmoc-l-phe 3-cl-oh, l-3-3-chlorophenyl-n-fmoc-alanine, fmoc-l-3-chlorophe, l-3-chlorophenyl-n-fmoc-alanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-3-chlorophenyl propanoic acid, 2s-3-3-chlorophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, 2s-3-3-chlorophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 2761466
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-(3-aminofenil)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CC(=CC=C4)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-N-Fmoc-L-phenylalanine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.88
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido