Learn More
3-Cloro-N-(4-metoxifenil)benzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15492758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492758 250 mg 250 miligramos
15482758 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15492758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56305.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 158525-81-6
Fórmula molecular C14H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 261.705
Número MDL MFCD01033999
Clave InChI OASYJKCQPDJQQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-n-4-methoxyphenyl benzamide, cbmicro_012214, 3-chloro-n∼1∼-4-methoxyphenyl benzamide, 3-chlorophenyl-n-4-methoxyphenyl carboxamide
PubChem CID 835440
Nombre IUPAC 3-cloro-N-(4-metoxifenil)benzamida
SMILES COC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.71
Porcentaje de pureza 97%