Learn More
3-Cloro-N-(4-fluorobencil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15493288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493288 250 mg 250 miligramos
15483288 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56754.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1019540-88-5
Fórmula molecular C13H11ClFN
Peso molecular (g/mol) 235.69
Número MDL MFCD11144409
Clave InChI IAALBLSPXNWMLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-n-4-fluorobenzyl aniline, 3-chloro-n-4-fluorophenyl methyl aniline
PubChem CID 28455627
Nombre IUPAC 3-cloro-N-[(4-fluorofenil)metil]anilina
SMILES FC1=CC=C(CNC2=CC(Cl)=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.69
Porcentaje de pureza 97%