Learn More
3-cloro-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-2-hidroxi-2-metilpropanamida, Mikromol™
Description
3-Cloro-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-2-hidroxi-2-metilpropanamida
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| CAS | 627484-44-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Chloro-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H10 Cl F3 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Propanamide, 3-chloro-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-, 3-Chloro-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10ClF3N2O2/c1-11(20,6-13)10(19)18-8-3-2-7(5-17)9(4-8)12(14,15)16/h2-4,20H,6H2,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | CC(O)(CCl)C(=O)Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-2-hidroxi-2-metilpropanamida |
| Show More |