Learn More
3-cloro-N-(3-metoxifenil)propanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)propanamide |
| CAS | 21261-76-7 |
| Fórmula molecular | C10H12ClNO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)propanamide, 3-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)propionamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12ClNO2/c1-14-9-4-2-3-8(7-9)12-10(13)5-6-11/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | COc1cccc(NC(=O)CCCl)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-N-(3-metoxifenil)propanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 213.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.0557 |