Learn More
3-cloro-N-(3-hidroxifenil)propanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-N-(3-hydroxyphenyl)propanamide |
| CAS | 50297-40-0 |
| Fórmula molecular | C9H10NO2Cl |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Aripiprazole Impurity 43 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClNO2/c10-5-4-9(13)11-7-2-1-3-8(12)6-7/h1-3,6,12H,4-5H2,(H,11,13) |
| SMILES | OC1=CC=CC(NC(CCCl)=O)=C1 |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-N-(3-hidroxifenil)propanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 199.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.04 |