Learn More
Clorhidrato de 3-cloro-N-(2-cloroetil)propan-1-amina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 3-cloro-N-(2-cloroetil)propan-1-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-N-(2-chloroethyl)propan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 78218-47-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Chloro-N-(2-chloroethyl)propan-1-amine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H11 Cl2 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-Propanamine, 3-chloro-N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-chloro-N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (9CI), (2-Chloroethyl)(3-chloropropyl)amine hydrochloride, Ifosfamide Imp. E (EP) as Hydrochloride, Ifosfamide Impurity E as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11Cl2N.ClH/c6-2-1-4-8-5-3-7;/h8H,1-5H2;1H |
| SMILES | Cl.ClCCCNCCCl |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-N-(2-cloroetil)propan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |