Learn More
3-cloro-N-[2-(3,4-dimetoxifenil)etil]-N-metil-propan-1-amina, Mikromol™
Descripción
3-Cloro-N-[2-(3,4-dimetoxifenil)etil]-N-metil-propan-1-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methyl-propan-1-amine |
| CAS | 36770-74-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Chloro-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methyl-propan-1-amine |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C14 H22 Cl N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Verapamil Hydrochloride Imp. D (EP), Verapamil Imp. D (EP), 3-Chloro-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methyl-propan-1-amine, Verapamil Hydrochloride Impurity D, Verapamil Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22ClNO2/c1-16(9-4-8-15)10-7-12-5-6-13(17-2)14(11-12)18-3/h5-6,11H,4,7-10H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(CCN(C)CCCCl)cc1OC |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-N-[2-(3,4-dimetoxifenil)etil]-N-metilpropan-1-amina |
| Mostrar más |