Learn More
3-Cloro-L-tirosina, TRC
Código de producto. 30138489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138489 1 g 1 g
30005260 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138489 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4231001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7423-93-0
Fórmula molecular C9 H10 N O3 Cl
Peso molecular (g/mol) 215.63
Sinónimo meta-Chlorotyrosine
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(3-cloro-4-hidroxi-fenil)ácido propanoico
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(O)c(Cl)c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-L-tyrosine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClNO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)/t7-/m0/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0349