Learn More
3-Chloro-L-tyrosine, MedChemExpress
Código de producto. 16489905
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
16489905 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 16489905 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW041171
MedChemExpress 3-Chloro-L-tyrosine is a specific marker of myeloperoxidase-catalyzed oxidation, and is markedly elevated in low density lipoprotein isolated from human atherosclerotic intima.
3-Chloro-L-tyrosine is a specific marker of myeloperoxidase-catalyzed oxidation, and is markedly elevated in low density lipoprotein isolated from human atherosclerotic intima.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-L-tyrosine
CAS 7423-93-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10ClNO3
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (23.19 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Peso molecular (g/mol) 215.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.63
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism