Learn More
3-Cloro-L-tirosina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11362017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362017 250 mg 250 miligramos
11342017 1 g 1 g
11352017 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11362017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07675.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7423-93-0
Fórmula molecular C9H10ClNO3
Peso molecular (g/mol) 215.63
Número MDL MFCD00045865
Clave InChI ACWBBAGYTKWBCD-JLDDOWRYNA-N
Sinónimo 3-chlorotyrosine, 3-chloro-l-tyrosine, 3-cl-tyr-oh, unii-sy44c9mina, sy44c9mina, s-2-amino-3-3-chloro-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-3-chloro-4-hydroxyphenyl propanoic acid, pubchem11980, 3-chloro-4-hydroxy-l-phenylalanine
PubChem CID 110992
ChEBI CHEBI:53678
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(Cl)=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-L-tyrosine
Punto de fusión ∽250°C (decomposition)
Beilstein 2941263
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.64
Porcentaje de pureza 97%