Learn More
3-cloro-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428507 5 g 5 g
15438507 250 mg 250 miligramos
15418507 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15428507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52018.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80126-51-8 | C9H10ClNO2 | 199.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80126-51-8
Fórmula molecular C9H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 199.63
Número MDL MFCD01075124
Clave InChI JJDJLFDGCUYZMN-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo 3-chloro-l-phenylalanine, l-3-chlorophenylalanine, s-2-amino-3-3-chlorophenyl propanoic acid, h-phe 3-cl-oh, 2s-2-amino-3-3-chlorophenyl propanoic acid, 3-chlorophenylalanine, l-phe 3-cl-oh, 3-chloro-l-phenylalanine hydrochloride, d-3-chlorophenylalanine, l-3-chlorophe
PubChem CID 2761492
ChEBI CHEBI:49597
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(3-clorofenil)propanoico
SMILES N[C@@H](CC1=CC=CC(Cl)=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-L-phenylalanine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.64
Porcentaje de pureza 95%