Learn More
Ácido 3-clorofenofíbrico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro Fenofibric Acid |
| CAS | 60012-96-6 |
| Fórmula molecular | C17H15ClO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-[4-(3-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic Acid, LF 406 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-8-6-11(7-9-14)15(19)12-4-3-5-13(18)10-12/h3-10H,1-2H3,(H,20,21) |
| SMILES | CC(C)(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc(Cl)c2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(3-clorobenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 318.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.0659 |