Learn More
Ácido 3-clorofenofíbrico-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro Fenofibric Acid-d6 |
| CAS | 1346603-07-3 |
| Fórmula molecular | C17H9D6ClO4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-[4-(3-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic Acid-d6, LF 406-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-8-6-11(7-9-14)15(19)12-4-3-5-13(18)10-12/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc(Cl)c2)(C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(3-clorobenzoil)fenoxi]-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriometil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 324.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.1035 |