Learn More
3-cloro-D-alanina Clorhidrato de Éster Metílico Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30134306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134306 2.5 g 2.50 g
30132947 250 mg 250 miligramos
30007055 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134306 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3635252.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112346-82-4
Fórmula molecular C4H8ClNO2.HCl
Peso molecular (g/mol) 174.02
Sinónimo (S)-Methyl 2-Amino-3-chloropropanoate Hydrochloride, Cycloserine Impurity 3
Nombre IUPAC metil(2S)-2-amino-3-cloropropanoato; Cloruro
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-D-alanine Methyl Ester Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8ClNO2.ClH/c1-8-4(7)3(6)2-5;/h3H,2,6H2,1H3;1H/t3-;/m1./s1
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.001