Learn More
Clorhidrato de 3-clorocatinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro Cathinone Hydrochloride |
| CAS | 2227990-16-9 |
| Fórmula molecular | C9H11Cl2NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1-propanone Hydrochloride, m-Chlorocathinone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClNO.ClH/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7;/h2-6H,11H2,1H3;1H |
| SMILES | O=C(C(N)C)C1=CC=CC(Cl)=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | 2-amino-1-(3-clorofenil)propan-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 220.1 |