Learn More
Cloruro de 3-cloro-alfa-toluenosulfonilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441067 25 g 25 g
11421067 1 g 1 g
11431067 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24073.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 24974-73-0 | C7H6Cl2O2S | 225.083 g/mol
3-Chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 3-cloro-alfa-toluenosulfonilo se utiliza como un intermediario farmacéutico.
Notas
Mantener en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacenar bajo gas inerte seco. Es de naturaleza higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24974-73-0
Fórmula molecular C7H6Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 225.083
Número MDL MFCD02683111
Clave InChI LXTGNVLBPVVMSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, chloro 3-chlorophenyl methyl sulfone, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-chloro, pubchem5501, acmc-20an5u, 3-chlorobenzylsulfonyl chloride, 3-chlorophenyl methanesulfonylchloride, benzenemethanesulfonylchloride,3-chloro, benzenemethanesulfonylchloride, 3-chloro
PubChem CID 2757802
Nombre IUPAC cloruro de (3-clorofenil)metansulfonilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)CS(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Punto de fusión 69°C to 75°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.09
Porcentaje de pureza 96%