Learn More
Cloruro de 3-cloro-alfa-toluenosulfonilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421067 1 g 1 g
11431067 5 g 5 g
11441067 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24073.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo no se puede devolver. Consulta la politica di reso
CAS: 24974-73-0 | C7H6Cl2O2S | 225.083 g/mol
3-Chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 3-cloro-alfa-toluenosulfonilo se utiliza como un intermediario farmacéutico.
Notas
Mantener en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacenar bajo gas inerte seco. Es de naturaleza higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24974-73-0
Fórmula molecular C7H6Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 225.083
Número MDL MFCD02683111
Clave InChI LXTGNVLBPVVMSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, chloro 3-chlorophenyl methyl sulfone, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-chloro, pubchem5501, acmc-20an5u, 3-chlorobenzylsulfonyl chloride, 3-chlorophenyl methanesulfonylchloride, benzenemethanesulfonylchloride,3-chloro, benzenemethanesulfonylchloride, 3-chloro
PubChem CID 2757802
Nombre IUPAC cloruro de (3-clorofenil)metansulfonilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)CS(=O)(=O)Cl
Specifica
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Punto de fusión 69°C to 75°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.09
Porcentaje de pureza 96%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.