Learn More
Cloruro de 3-cloro-alfa-toluenosulfonilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
3-Chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro de 3-cloro-alfa-toluenosulfonilo se utiliza como un intermediario farmacéutico.
Notas
Mantener en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacenar bajo gas inerte seco. Es de naturaleza higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible a la humedad.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride |
| Punto de fusión | 69°C to 75°C |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3261 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.09 |
| Porcentaje de pureza | 96% |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.