Learn More
3-cloro-6-fenilpiriidazina, TRC
Código de producto. 30003301
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003301 50 mg 50 miligramos
30008166 10 mg 10 miligramos
30007777 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003301 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC59667350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20375-65-9
Fórmula molecular C10H7N2Cl
Peso molecular (g/mol) 190.63
Sinónimo 6-Phenyl-3-chloropyridazine, NSC 28739, 3-Phenyl-6-chloropyridazine, 6-Chloro-3-phenylpyridazine
Nombre IUPAC 3-cloro-6-fenilpiriidazina
SMILES Clc1ccc(nn1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-6-phenylpyridazine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7ClN2/c11-10-7-6-9(12-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0298