Learn More
3-cloro-6-metilpiridazina, TRC
Código de producto. 30356667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
30356667 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30356667 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC365550100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-6-methylpyridazine
CAS 1121-79-5
Fórmula molecular C5H5ClN2
Cantidad 100 g
Sinónimo 6-Chloro-3-methylpyridazine, NSC 18704
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5ClN2/c1-4-2-3-5(6)8-7-4/h2-3H,1H3
SMILES Cc1ccc(Cl)nn1
Nombre IUPAC 3-cloro-6-metilpiridazina
Peso molecular (g/mol) 128.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0141
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.