Learn More
3-cloro-6-metilpiridazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-6-methylpyridazine |
| CAS | 1121-79-5 |
| Fórmula molecular | C5H5ClN2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 6-Chloro-3-methylpyridazine, NSC 18704 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5ClN2/c1-4-2-3-5(6)8-7-4/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(Cl)nn1 |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-6-metilpiridazina |
| Peso molecular (g/mol) | 128.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0141 |