Learn More
3-Chloro-6-methoxypyridazine, Thermo Scientific™
Código de producto. 11996601 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11996601 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11996601 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148740050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1722-10-7
Fórmula molecular C5H5ClN2O
Peso molecular (g/mol) 144.56
Número MDL MFCD00006467
Clave InChI XBJLKXOOHLLTPG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74403
Nombre IUPAC 3-cloro-6-metoxipiridacina
SMILES COC1=CC=C(Cl)N=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-6-methoxypyridazine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Sinónimo pyridazine, 3-chloro-6-methoxy, 3-chloro-6-methoxy-pyridazine, 6-chloro-3-methoxypyridazine, pyridazine,3-chloro-6-methoxy, 6-chloropyridazin-3-yl methyl ether, 3-chloro-6-methoxypyridazine, zlchem 731, acmc-1bvtl, 3-methoxy-6-chloropyridazine, 3-chloro-6-methoxy pyridazine
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.56