Learn More
3-Cloro-6-metoxipiridacina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11442227 5 g 5 g
11452227 25 g 25 g
11462227 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14173.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1722-10-7 | C5H5ClN2O | 144.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1722-10-7
Fórmula molecular C5H5ClN2O
Peso molecular (g/mol) 144.56
Número MDL MFCD00006467
Clave InChI XBJLKXOOHLLTPG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74403
Nombre IUPAC 3-cloro-6-metoxipiridacina
SMILES COC1=CC=C(Cl)N=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-6-methoxypyridazine
Punto de fusión 90°C to 92°C
Cantidad 5 g
Beilstein 118854
Sinónimo pyridazine, 3-chloro-6-methoxy, 3-chloro-6-methoxy-pyridazine, 6-chloro-3-methoxypyridazine, pyridazine,3-chloro-6-methoxy, 6-chloropyridazin-3-yl methyl ether, 3-chloro-6-methoxypyridazine, zlchem 731, acmc-1bvtl, 3-methoxy-6-chloropyridazine, 3-chloro-6-methoxy pyridazine
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.56
Porcentaje de pureza 97%