Learn More
3-cloro-6-metoxi-2-(4-metoxifenil)benzo[b]tiofeno, TRC
Código de producto. 30359536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359536 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30359536 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36436010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
CAS 103597-06-4
Fórmula molecular C16H13ClO2S
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3-Chloro-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-benzo[b]thiophene
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13ClO2S/c1-18-11-5-3-10(4-6-11)16-15(17)13-8-7-12(19-2)9-14(13)20-16/h3-9H,1-2H3
SMILES ClC1=C(C2=CC=C(OC)C=C2)SC3=C1C=CC(OC)=C3
Nombre IUPAC 3-cloro-6-metoxi-2-(4-metoxifenil)benzo[b]tiofeno
Peso molecular (g/mol) 304.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.03
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.