Learn More
3-cloro-6-metoxi-2-(4-metoxifenil)benzo[b]tiofeno, TRC
Código de producto. 30366599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366599 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30366599 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC364360100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
CAS 103597-06-4
Fórmula molecular C16H13ClO2S
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-Chloro-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-benzo[b]thiophene
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13ClO2S/c1-18-11-5-3-10(4-6-11)16-15(17)13-8-7-12(19-2)9-14(13)20-16/h3-9H,1-2H3
SMILES ClC1=C(C2=CC=C(OC)C=C2)SC3=C1C=CC(OC)=C3
Nombre IUPAC 3-cloro-6-metoxi-2-(4-metoxifenil)benzo[b]tiofeno
Peso molecular (g/mol) 304.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.03