Learn More
3-Cloro-6-yodopiridazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15410829 5 g 5 g
15400829 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15410829 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63879.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 135034-10-5 | C4H2ClIN2 | 240.43 g/mol
Reacant in Suzuki-Miyaura coupling reaction. Reactant in the synthesis of 6-Chloropyridazine-3-carbonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo en la reacción de acoplamiento de Suzuki-Miyaura. Reactivo en la síntesis de 6-cloropiridazina-3-carbonitrilo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, ácidos y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135034-10-5
Fórmula molecular C4H2ClIN2
Peso molecular (g/mol) 240.43
Número MDL MFCD08275187
Clave InChI PNEPCDPKMXJYIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-6-iodo-pyridazine, pyridazine, 3-chloro-6-iodo, 3-chloro-6-pyrazine, acmc-1cg9b, ksc169s6d, 3-chloranyl-6-iodanyl-pyridazine, 6-chloro-3-iodopyridazine, 3-chloro-6-iodo-1,2-diazine
PubChem CID 15418839
Nombre IUPAC 3-cloro-6-yodopiridazina
SMILES ClC1=NN=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-6-iodopyridazine
Punto de fusión 110°C to 120°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.43
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido