Learn More
3-Cloro-6-hidrazinopiridazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392386 1 g 1 g
11302396 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06121.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17284-97-8 | C4H5ClN4 | 144.562 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17284-97-8
Fórmula molecular C4H5ClN4
Peso molecular (g/mol) 144.562
Número MDL MFCD00051740
Clave InChI FXYQRYGWWZKUFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-6-hydrazinopyridazine, 3-chloro-6-hydrazinylpyridazine, 3-chloropyridazin-6-yl hydrazine, 1-6-chloropyridazin-3-yl hydrazine, 6-chloro-pyridazin-3-yl-hydrazine, 3-chloro-6-hydrazino-pyridazine, 6-chloropyridazin-3-yl hydrazine, 3 2h-pyridazinone, 6-chloro-, hydrazone, 6-chloropyridazine-3-ylhydrazine, 6-chloro-3-pyridazinyl hydrazine
PubChem CID 100787
Nombre IUPAC (6-cloropiridazina-3-il)hidrazina
SMILES C1=CC(=NN=C1NN)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-6-hydrazinopyridazine
Punto de fusión 134°C to 140°C
Cantidad 1 g
Beilstein 125591
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.56
Porcentaje de pureza 98%