Learn More
Ácido 3-cloro-6-fluoro-2-metoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30349039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30349039 100 mg -
30353588 500 mg 500 miligramos
30365853 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30349039 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC585895100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1781848-13-2
Fórmula molecular C8H6O3FCl
Peso molecular (g/mol) 204.58
Nombre IUPAC 3-cloro-6-fluoro-2-ácido metaxibenzoico
SMILES COc1c(Cl)ccc(F)c1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-6-fluoro-2-methoxybenzoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6ClFO3/c1-13-7-4(9)2-3-5(10)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.9989