Learn More
3-Cloro-5-(trifluorometil)piridina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10471874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10471874 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10336664 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10471874 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08070DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 85148-26-1
Fórmula molecular C6H3ClF3N
Peso molecular (g/mol) 181.54
Número MDL MFCD00042227
Clave InChI OMRCXTBFBBWTDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-trifluoromethyl-5-chloropyridine, pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3552, acmc-209zee, ksc495c1f, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-carbonitrile
PubChem CID 2736698
Nombre IUPAC 3-cloro-5-(trifluorometil)piridina
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.54
Porcentaje de pureza 97%