Learn More
3-Cloro-5-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15435097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435097 5 g 5 g
15425097 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32376.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85148-26-1
Fórmula molecular C6H3ClF3N
Peso molecular (g/mol) 181.54
Número MDL MFCD00042227
Clave InChI OMRCXTBFBBWTDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-trifluoromethyl-5-chloropyridine, pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3552, acmc-209zee, ksc495c1f, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-carbonitrile
PubChem CID 2736698
Nombre IUPAC 3-cloro-5-(trifluorometil)piridina
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de ebullición 50°C to 51°C (4 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.55
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.