Learn More
3-Cloro-5-(trifluorometil)piridina-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30351512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30351512 100 mg
1 options
Código de producto. 30351512 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC432835100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
CAS 80194-68-9
Fórmula molecular C7 H3 Cl F3 N O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic acid, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-carboxylic acid, 3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3ClF3NO2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-12-5(4)6(13)14/h1-2H,(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1ncc(cc1Cl)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 3-cloro-5-(trifluorometil)piridina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 225.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.9804