Learn More
Ácido 3-cloro-5-(trifluorometil)piridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448855 1 g 1 g
15458855 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448855 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34258.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 80194-68-9 | Molecular Formula: C7H3ClF3NO2 | Molecular Weight: 225.551 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80194-68-9
Fórmula molecular C7H3ClF3NO2
Peso molecular (g/mol) 225.551
Número MDL MFCD00277482
Clave InChI HXRMCZBDTDCCOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 2-carboxy-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, ksc446c7n, 3-chloro-5-trifluoromethylpicolinic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-picolinic acid
PubChem CID 2821908
Nombre IUPAC ácido 3-cloro-5-(trifluorometil)piridina-2-carboxílico
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)C(=O)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 141°C to 143°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.6
Porcentaje de pureza 97%