Learn More
3-Cloro-5-trifluorometil-o-fenilendiamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11359365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359365 1 g 1 g
11369365 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359365 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16732.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132915-80-1
Fórmula molecular C7H6ClF3N2
Peso molecular (g/mol) 210.58
Número MDL MFCD00042198
Clave InChI NVNLHLRVSHJKBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 3-chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride, 1,2-diamino-3-chloro-5-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-5-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 3-chloro-5-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, timtec-bb sbb003446, buttpark 75\04-15, 1,2-diamino-3-chloro-5trifluoromethylbenzene
PubChem CID 735784
Nombre IUPAC 3-cloro-5-(trifluorometil)benceno-1,2-diamina
SMILES NC1=CC(=CC(Cl)=C1N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
Punto de fusión 40°C to 43°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 4744598
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.59
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino