Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-cloro-5-(trifluorometilo)bencenoborónico, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15469285
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469285 250 mg 250 miligramos
15459285 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469285 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51712.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 942069-65-0
Fórmula molecular C13H15BClF3O2
Peso molecular (g/mol) 306.516
Número MDL MFCD11856039
Clave InChI DSRHHGXMHRASQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-chloro-5-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-chloro-5-trifluoromethyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-chloro-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-chloro-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 3-chloro-5-trifluoromethyl phenylboronicacidpinacolester, 3-chloro-5-trifluoromethyl phenylboronic acid,pinacol ester, 3-chloro-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3-chloro-5-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl
PubChem CID 46739570
Nombre IUPAC 2-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.52
Porcentaje de pureza 97%