Learn More
3-cloro-5-(trifluorometil)benceno-1,2-diamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10133114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10133114 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
1 options
Código de producto. 10133114 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB05127EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1, 2-diamine
CAS 132915-80-1
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H6ClF3N2
Número MDL MFCD00042198
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-chloro-5-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 3-chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride, 1,2-diamino-3-chloro-5-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-5-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 3-chloro-5-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, timtec-bb sbb003446, buttpark 75\04-15, 1,2-diamino-3-chloro-5trifluoromethylbenzene
Clave InChI NVNLHLRVSHJKBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC(=CC(Cl)=C1N)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3-cloro-5-(trifluorometil)benceno-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 210.58
PubChem CID 735784
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.59
Porcentaje de pureza 97%