Learn More
3-Cloro-5-(trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11336879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336879 10 g 10 g
11326879 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336879 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26782.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 477535-43-6
Fórmula molecular C8H4ClF3O
Peso molecular (g/mol) 208.56
Número MDL MFCD04115845
Clave InChI NWSKKQLZBXTZTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 5-chloro-3-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-5-trifluoromethyl, 3-chloro-5-trifluoromethyl-benzaldehyde, pubchem18511, acmc-20a4r6
PubChem CID 3857033
Nombre IUPAC 3-cloro-5-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=CC(C=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Índice de refracción 1.487
Cantidad 10 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.57
Porcentaje de pureza 97%