Learn More
3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridicarbonitrilo, TRC
Código de producto. 30366785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366785 500 mg -
30360222 250 mg 250 miligramos
30349679 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366785 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC432833500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80194-70-3
Fórmula molecular C7H2ClF3N2
Peso molecular (g/mol) 206.55
Nombre IUPAC 3-cloro-5-(trifluorometil)piridina-2-carbonitrilo
SMILES FC(F)(F)c1cnc(C#N)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H2ClF3N2/c8-5-1-4(7(9,10)11)3-13-6(5)2-12/h1,3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.9859